Learn More
Acide thiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10091424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10091424 1 g 1g
10225224 10 g 10g
10099333 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091424 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13101DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 88-13-1
Formule moléculaire C5H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 128.145
Numéro MDL MFCD00005467
Clé InChI YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
CID PubChem 6918
Nom IUPAC Acide thiophène-3-carboxylique
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thiophenecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 97%