Learn More
Thiophène-3-acide carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447687 100 g 100g
11427687 5 g 5g
11437687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15712.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128.145 g/mol
3-Thiophenecarboxylic acid has been used in the preparation of novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate) and oxazolines and oxazoles. It is also used as a lading compound for the development of a clinic useful D-amino acid inhibitor and have the potential to sever as active site proves to elucidate the structure-function relationships of D-amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-L’acide thiophénecarboxylique est utilisé pour la préparation d’un nouveau monomère d’acétylène, nécessaire à la synthèse du carboxylate de poly(2-méthylbut-2-ényl thiophène-3) et des oxazolines et oxazoles. Il est également utilisé comme composé de chargement pour le développement d’un inhibiteur d’acide aminé D clinique, et peut être séparé, étant donné que le site actif s’avère élucider les relations structure-fonction des acides aminés D.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 4,3 g/l.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-13-1
Formule moléculaire C5H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 128.145
Numéro MDL MFCD00005467
Clé InChI YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
CID PubChem 6918
Nom IUPAC Acide thiophène-3-carboxylique
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-3-carboxylic acid
Point de fusion 137°C to 141°C
Quantité 100 g
Beilstein 1994
Merck Index 14,9279
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 99%