Learn More
Thiophène, 99,5 %, extra pur, sans benzène, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10461212
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
110-02-1
C4H4S
84.14
MFCD00005413
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
8030
CHEBI:30856
thiophène
S1C=CC=C1
110-02-1
C4H4S
84.14
MFCD00005413
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
8030
CHEBI:30856
thiophène
S1C=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thiophene
Note relative au nom 99.5%
Point de fusion -38.0°C
Densité 1.0650g/mL
Point d’ébullition 84.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290
Quantité 500 mL
Beilstein 17, 29
Merck Index 15, 9506
Gravité spécifique 1.065
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 84.14
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.