Learn More
Thiophène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10316880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10316880 500 g Flacon en verre 500g
10123380 100 g Flacon en verre 100g
10444405 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10316880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138825000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-02-1
Formule moléculaire C4H4S
Poids moléculaire (g/mol) 84.14
Numéro MDL MFCD00005413
Clé InChI YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
CID PubChem 8030
ChEBI CHEBI:30856
Nom IUPAC thiophène
SMILES S1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -38.0°C
Densité 1.0650g/mL
Point d’ébullition 84.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290
Quantité 500 g
Beilstein 17, 29
Merck Index 15, 9506
Gravité spécifique 1.065
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 84.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.