Learn More
Thiophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10416960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
25mL
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10416960 25 mL Baril métallique 25mL
10593681 500 mL Baril métallique 500mL
10715631 1 L Flacon en verre 1L
10227113 5 L Baril métallique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10416960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.10€
    32.65€ / 25mL
    Économisez 6.45€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-98-5
Numéro MDL MFCD00004826
Clé InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
CID PubChem 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nom IUPAC benzènethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophenol
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0780g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Baril métallique
Formule moléculaire C6H6S
Formule linéaire C6H5SH
Indice de réfraction 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Quantité 25 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Poids moléculaire (g/mol) 110.174
Poids de la formule 110.17
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide