Learn More
Thiophénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431970 50 g 50g
11441970 250 g 250g
11421970 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15916.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophénol agit comme réactif pour synthétiser l’alpha, les sulfures bêta-non saturés, les bêta-lactones et le (3 H-Benzo[c][1,2]disélénol-3-yl)(phényl)sulfane. Il est utilisé contre les nématodes et sert d’intermédiaire dans la préparation du thiophénolate de sodium, du pentachlorothiophénol et des phénylsulfures d’alkyle. Il agit comme inhibiteur de la collagénase des fibroblastes humains in vitro.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques et une base aqueuse. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-98-5
Formule moléculaire C6H6S
Poids moléculaire (g/mol) 110.174
Numéro MDL MFCD00004826
Clé InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
CID PubChem 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nom IUPAC benzènethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophenol
Point de fusion -15°C
Densité 1.075
pH 5
Point d’ébullition 168°C to 169°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.59
Quantité 50 g
Numéro UN UN2337
Beilstein 506523
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9355
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Poids de la formule 110.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol