Learn More
Thiophosphoryl Chloride, TRC
Code produit 30453614
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453614 100 g -
30452988 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30453614 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT368203100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3982-91-0
Formule moléculaire Cl3PS
Poids moléculaire (g/mol) 169.4
Synonyme NSC 158334, Phosphorothionic Trichloride, Phosphorus Sulfide Trichloride
Nom IUPAC trichloro(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphane
SMILES ClP(=S)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophosphoryl Chloride
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
Poids de la formule 167.8524