Learn More
Thioridazine 5-sulfoxyde (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30135722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135722 50 mg 50mg
30004813 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135722 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT36881550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7776-05-8
Formule moléculaire C21 H26 N2 O S2
Poids moléculaire (g/mol) 386.57
Synonyme 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-oxide, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, 5-oxide (7CI,8CI), Thioridazine 5-oxide, Thioridazine 5-sulfoxide, Thioridazine sulfoxide
Nom IUPAC 10-[2-(1-méthylpipéridine-2-yl)éthyle]-2-méthylsulfanylphénothiazine 5-oxyde
SMILES CSc1ccc2c(c1)N(CCC3CCCCN3C)c4ccccc4S2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioridazine 5-Sulfoxide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Poids de la formule 386.1487