Learn More
Chlorhydrate de thioridazine, TRC
Code produit 30450696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450696 1 g 1g
30450455 10 g -
30449177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450696 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3688001G
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-61-0
Formule moléculaire C21 H26 N2 S2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 407.04
Synonyme Thioridazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (6CI,7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride, 10-[3-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)phenothiazine hydrochloride, 2-Methylmercapto-10-[2-(N-methyl-2-piperidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, Aldazine, Mallorol, Mellaril, Mellaril hydrochloride, Melleretten, Melleril, Melleril (tablet), NSC 186060, Novoridazine, Orsanil, Ridazin, Stalleril, Thioridazine hydrochloride, Thioril, Thiozine, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (1:1)
Nom IUPAC 10-[2-(1-1-méthylpipéridine-2-yl)éthyle]-2-méthylsulfanylphénothiazine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioridazine hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 406.1304