Learn More
Thiosemicarbazide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417586 100 g 100g
11427586 500 g 500g
11437586 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14630.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.132 g/mol
Used in TLC to stain alpha-keto acidsThiosemicarbazide is used as a reagent for ketones as well as chemical intermediate. It is involved in the detection of metals. It is also used in photography. Further, it is effective for controlling bacterial leaf blight in rice. In addition to this, it is used to prepare 1,3,4-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans le CCM pour la coloration des thiosemicarbazides d’alpha-céto comme réactif pour les cétones ainsi que comme intermédiaire chimique. Il est impliqué dans la détection des métaux. Il est également utilisé dans la photographie. De plus, il est efficace pour contrôler la brûlure bactérienne des feuilles dans le riz. En outre, il est utilisé pour préparer des 1,3,4-thiadiazoles.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, les alcools et le méthanol chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-19-6
Formule moléculaire CH5N3S
Poids moléculaire (g/mol) 91.132
Numéro MDL MFCD00007620
Clé InChI BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
CID PubChem 2723789
Nom IUPAC aminothiourée
SMILES C(=S)(N)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiosemicarbazide
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 506320
Merck Index 14,9361
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,alcohols and hot methanol.
Poids de la formule 91.14
Pourcentage de pureté 99%