Learn More
Thiosemicarbazide, TRC
Code produit 30406803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406803 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH68650050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiosemicarbazide
CAS 79-19-6
Formule moléculaire CH5N3S
Quantité 50 g
Synonyme 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide
Formule InChI InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
SMILES NNC(=S)N
Nom IUPAC aminothiourée
Poids moléculaire (g/mol) 91.14
Poids de la formule 91.0204