Learn More
Thiostrepton, MedChemExpress
Description
Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thiostrepton |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 1393-48-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C72H85N19O18S5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (75.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H](NC(C(NC([C@@H](NC(C(NC(C=C1)C2([H])O)[C@@H](C)CC)=O)C)=O)=C)=O)C)N[C@](C3=NC(C(NC(C(N/C(C4=N[C@]5([H])CS4)=C\C)=O)[C@H](O)C)=O)=CS3)(CCC(C6=NC(C(NC(C(NC(C(N)=O)=C)=O)=C)=O)=CS6)=N7)[C@@]7([H])C8=CSC([C@@]([C@H](OC(C9=CC([C@@H](O)C)=C1C2=N9)=O)C)([H])NC(C%10=CSC([C@](NC5=O)([H])[C@](C)(O)[C@H](O)C)=N%10)=O)=N8 |
| Show More |