Learn More
Thiourée, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10780682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10780682 1 kg Flacon en plastique 1kg
10790682 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10780682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    158.65€ / 1kg
    Économisez 33.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-56-6
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00008067
Clé InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
CID PubChem 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nom IUPAC thiourée
SMILES NC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiourea
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (On dried basis) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCSNH2
Quantité 1 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Sensibilité (to bismuth) Passes Test
Merck Index 15, 9521
Informations sur la solubilité (16.5g in 100ml water,25°C) Passes test
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline