Learn More
Thiourée, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10790682 250 g Flacon en plastique 250g
10780682 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10790682 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424542500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.65€
    56.65€ / 250g
    Économisez 12.00€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-56-6
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00008067
Clé InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
CID PubChem 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nom IUPAC thiourée
SMILES NC(N)=S
Specifications
Nom chimique ou matériau Thiourea
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (On dried basis) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCSNH2
Quantité 250 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Sensibilité (to bismuth) Passes Test
Merck Index 15, 9521
Informations sur la solubilité (16.5g in 100ml water,25°C) Passes test
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thiourea
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.