Learn More
Thiourée, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiourea |
| Note relative au nom | For analysis |
| Point de fusion | 171.0°C to 175.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Iodimetry) |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Formule linéaire | H2NCSNH2 |
| Quantité | 5 kg |
| Afficher plus |