Learn More
Thiourée, 99, %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497140 500 g Flacon en plastique 500g
10785971 1 kg Flacon en plastique 1kg
10338703 5 kg Récipient en plastique 5kg
15199183 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10497140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138915000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.55€
    51.65€ / 500g
    Économisez 9.90€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Ajouter au panier
La thiourée, thiocarbamide, numéro CAS 62-56-6, est un analogue de l’urée avec un seul oxygène substitué au soufre.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La thiourée est un dérivé d’un composé biologique, l’urée
• La thiourée est hautement toxique lorsqu’elle se décompose et agit comme une substance carcinogène
Applications
• La thiourée peut être utilisée comme dénaturant dans les tampons de lyse et les tampons d’échantillons similaires nécessitant une solubilisation des protéines
• La thiourée peut agir comme antioxydant et chromophore
• La thiourée peut être utilisée dans l’étude des redox cellulaires, de l’autophagie et du vieillissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-56-6
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00008067
Clé InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
CID PubChem 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nom IUPAC thiourée
SMILES NC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiourea
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCSNH2
Quantité 500 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Merck Index 15, 9521
Informations sur la solubilité Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12g/100g methanol (20°C),soluble in isopropylalcohol,butanol ,pentanol,sparingly soluble in ether
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiourea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.