Learn More
thiourée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405223 10,000 g 10000g
11493920 100 g 100g
11485213 500 g 500g
11495213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11405223 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12828.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.52€
    405.65€ / 10000g
    Économisez 79.87€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. La thiourée est un fixateur photographique et est utilisée dans la fabrication de résines. Elle agit comme catalyseur pour les réactions asymétriques. Elle joue un rôle essentiel en tant que catalyseur pour la réaction d’additions hautement énantio- et diastéréosélectives des oxindoles aux nitrooléfines. Elle est également utile pour améliorer la productivité du haricot mungo.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec les acides forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-56-6
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00008067
Clé InChI UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
CID PubChem 2723790
ChEBI CHEBI:36946
Nom IUPAC thiourée
SMILES NC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiourea
Point de fusion 172°C to 178°C
Densité 1.405
Odeur Odorless
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 99%