Learn More
Mettler Toledo™ Solution de nettoyage à base de thiourée
Code produit 10495011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10495011 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10495011 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51350102
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Élimine la contamination au sulfure d’argent des électrodes de pH. La solution de nettoyage à base de thiourée Mettler Toledo™ préserve les performances de l’électrode et doit être utilisée après les mesures et avant l’étalonnage. Le traitement doit être appliqué jusqu’à décoloration.
L’électrode de pH est le principal outil de mesure du pH. Elle nécessite un entretien spécifique et une attention particulière. L’élimination de la contamination est nécessaire avant que l’électrode ne puisse être réétalonnée et utilisée pour une autre mesure. Le rinçage à l’eau déionisée n’est pas suffisant lorsque la contamination par sulfure est présente ; la thiourée est recommandée dans ce cas.
  • Disponible dans un flacon avec bouchon à vis pratique portant une étiquette simplifiée
  • La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
  • La durée de traitement est d’environ 1 heure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Composition Thiourée/thiocarbamide (5–10 %) et HCl
Description Solution de nettoyage Thiourée, 250 ml
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type de solution de remplissage Nettoyage
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage de jonctions contaminées au sulfure d’argent
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon
Plage de pH 1
Quantité 250 mL
Solubilité Complètement miscible dans l’eau
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cleaning solution Thiourea / HCl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: thiourea, Hydrochloric acid