Learn More
Thioxanthène 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762054 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762054 1 g Flacon en verre 1g
10024673 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762054 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391670010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 261-31-4 | C13H10S | 198.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261-31-4
Formule moléculaire C13H10S
Poids moléculaire (g/mol) 198.28
Numéro MDL MFCD00046936
Clé InChI PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
CID PubChem 67495
ChEBI CHEBI:51055
Nom IUPAC 9H-thioxanthene
SMILES C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioxanthene
Point de fusion 128°C to 131°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 340°C (730.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9522
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether
Poids de la formule 198.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou aiguilles