Learn More
Witeg™ Entonnoir à chardon avec coude et deux bulbes
Code produit 10440975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
400 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
10440975 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10440975 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 118 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.90€
    15.21€ / 1 pièces
    Économisez 1.69€
    10% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Utile pour l'ajout d'un liquide, notamment d'acides ou de bases caustiques, à un système ou appareil existant. Witeg™ L'entonnoir Thistle Funnel with Cow and Two Bulbs possède une longue tige pour faciliter son insertion dans un flacon.
  • Forme de chardon.
  • Courbe et deux ampoules.
  • Hauteur : 400 mm.
  • Diamètre intérieur : 6 mm.
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 6mm
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 400 mm