Learn More
Brand™ Chambres de comptage, modèle Thoma, BLAUBRAND™ , double décision
Code produit 10648431 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec pinces à ressort
Sans pinces à ressort
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10648431 Avec pinces à ressort 1 pièce
10054030 Sans pinces à ressort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10648431 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 718020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.20€
    67.41€ / 1 pièces
    Économisez 23.79€
    26% de réduction
En stock
BLAUBRAND™ qualité. Précision de mesure exceptionnelle. Qualité certifiée à 100%.
  • Fabriqué selon la norme DIN 12 847, comprenant 2 verres couvre-objets pour hémocytomètre.
  • Les quadrillages correspondent au grand carré central de la chambre Neubauer.
  • Chaque mini carré a une surface de 0,0025 mm² .
  • Étant donné que les grands carrés extérieurs ne sont pas remplis, la chambre de Thoma n'est utilisée que pour compter les thrombocytes et les érythrocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dispositif de comptage
Quantité 1Each
Profondeur (métrique) 0,1mm
À utiliser avec (application) Numération des thrombocytes et des érythrocytes
Comprend Avec pinces à ressort