Learn More
SymLine™ Adaptateur fileté
Code produit 17387409 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL14, NPT 1/4 in
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
17387409 GL25, 14.6 mm 1 pièce
10811561 S60/61, 2 in. Tri-Sure 1 pièce
31454263 GL14, NPT 1/4 in -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17387409 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 106510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Configurer votre système SymLine™ pour répondre à vos besoins précis. Ici, vous trouverez de nombreux accessoires utiles.
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
  • De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
  • Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Taille du bouchon GL25, 14.6 mm
Couleur de bouchon Noir
Description GL25 (f) à (dia. ext.) 14,6 mm
Couleur Noir
Matériau de revêtement PEHD-EC
Matériau PEHD-EC
Type de produit Adaptateur fileté