Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, type 74
Code produit 10661001 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
S60, R 2 in. BSP/G 2 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
10661001 S60, R 2 in. BSP/G 2 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10661001 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 108022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.33€
    30.35€ / 1 pièces
    Économisez 3.98€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons de sécurité SCAT et les bouchons de système de sécurité des déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage de votre récipient n’est toujours pas disponible, il vous suffit d’utiliser l’adaptateur correspon
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
  • Fabriqué en polypropylène (PP)
  • Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
  • Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Spécification
Taille du bouchon S60, R 2 in. BSP/G 2 in
Couleur de bouchon Noir
Matériau de revêtement Polypropylène
Type de produit Adaptateur fileté