Learn More
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Shop All SCAT Europe Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Taille du bouchon:
Filetage 1 : 2 po BSP / G 2 po (f), Filetage 2 : S60 (m)
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
- Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Specifications
Specifications
| Taille du bouchon | Filetage 1 : 2 po BSP / G 2 po (f), Filetage 2 : S60 (m) |
| Couleur de bouchon | Gris |
| Matériau de revêtement | Polypropylene |
| Type de produit | Adaptateur fileté |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction