Description
Les adaptateurs filetés SCAT sont parfaitement adaptés au raccordement des capsules de sécurité, des capsules de sécurité pour déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.Convient à toutes les capsules, to
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | S51 (f) à S55 (m) |
| Couleur | Incolore |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Adaptateur fileté |