Learn More
Corning™ Adaptateurs filetés
Code produit 16802120 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
A32/A25
A32/A28
A32/A38
A32/A40
A32/A45
A45/A32
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
16802120 A32/A25 1 pièce
16812120 A32/A28 1 pièce
16822120 A32/A38 1 pièce
16832120 A32/A40 1 pièce
16842120 A32/A45 1 pièce
16852120 A45/A32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16802120 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.60€
    8.03€ / 1 pièces
    Économisez 0.57€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Corning™ Adaptateurs de filetage pour distributeurs à bouchon de bouteille
  • Filetés
  • Accessoire pour distributeur adaptable sur flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit A32/A25
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacon