Learn More
Idex Adaptateur PEEK Luer fileté
Code produit 12947759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
À utiliser avec (équipement):
Luer femelle x femelle M6 à fond plat
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12947759 Noir Luer femelle x femelle M6 à fond plat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12947759 Fournisseur Idex Code fournisseur 0202359
Expédition estimée: 10-12-2026
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
  • Fabrication en polymères inertes
Les adaptateurs Luer à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer femelle à n’importe quel Luer mâle dans une variété d’applications. À utiliser avec des adaptateurs de verrouillage Luer mâles pour une connexion plus sécurisée.
Spécification
Type Adaptateur Luer fileté
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Température (métrique) Max 125°C
Matériau PEEK
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Luer femelle x femelle M6 à fond plat