Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols
Code produit 10191991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Joint conique standard:
Col central NS 24/29
Col central NS 29/32
Col central NS 45/40
Joint de bras latéral:
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 19/26
Col latéral NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Joint de bras latéral unitSize
10191991 500 mL Col central NS 24/29 Col latéral NS 19/26 1 pièce
10622662 100 mL Col central NS 24/29 Col latéral NS 14/23 1 pièce
10631702 3 L Col central NS 29/32 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10433111 2 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10000241 10 L Col central NS 29/32 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10234241 5 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10280921 1 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10335601 3 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10411093 6 L Col central NS 29/32 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10468402 20 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10490893 4 L Col central NS 29/32 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10520002 4 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
10578791 1 L Col central NS 24/29 Col latéral NS 19/26 1 pièce
10590112 2 L Col central NS 29/32 Col latéral NS 19/26 1 pièce
10632852 500 mL Col central NS 24/29 Col latéral NS 14/23 1 pièce
10716761 2 L Col central NS 24/29 Col latéral NS 19/26 1 pièce
10791352 6 L Col central NS 45/40 Col latéral NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10191991 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03313258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    58.95€ / 1 pièces
    Économisez 32.05€
    35% de réduction
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons à fond rond à trois cols
  • Flacons de distillation à col latéral incliné
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Joints rodés coniques
  • Étiquette de marquage
  • Matériau
Spécification
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure 105 mm
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Joint de bras latéral Col latéral NS 19/26
Joint conique standard Col central NS 24/29