Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Ballons à distillation
- Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols
Code produit 10590112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Joint conique standard:
Col central NS 24/29
Col central NS 29/32
Col central NS 45/40
Joint de bras latéral:
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 19/26
Col latéral NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Joint de bras latéral | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10590112 | 2 L | Col central NS 29/32 | Col latéral NS 19/26 | 1 pièce |
| 10622662 | 100 mL | Col central NS 24/29 | Col latéral NS 14/23 | 1 pièce |
| 10631702 | 3 L | Col central NS 29/32 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10433111 | 2 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10000241 | 10 L | Col central NS 29/32 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10191991 | 500 mL | Col central NS 24/29 | Col latéral NS 19/26 | 1 pièce |
| 10234241 | 5 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10280921 | 1 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10335601 | 3 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10411093 | 6 L | Col central NS 29/32 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10468402 | 20 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10490893 | 4 L | Col central NS 29/32 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10520002 | 4 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
| 10578791 | 1 L | Col central NS 24/29 | Col latéral NS 19/26 | 1 pièce |
| 10632852 | 500 mL | Col central NS 24/29 | Col latéral NS 14/23 | 1 pièce |
| 10716761 | 2 L | Col central NS 24/29 | Col latéral NS 19/26 | 1 pièce |
| 10791352 | 6 L | Col central NS 45/40 | Col latéral NS 29/32 | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10590112
Fournisseur
Lenz Laborglasintrumente
Code fournisseur
03314273
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
167.00€
109.31€ / 1 pièces
Économisez 57.69€
34% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons à fond rond à trois cols
- Flacons de distillation à col latéral incliné
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux inclinés (20°)
- Joints rodés coniques
- Étiquette de marquage
- Matériau
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure | 166 mm |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Joint de bras latéral | Col latéral NS 19/26 |
| Joint conique standard | Col central NS 29/32 |