Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons à fond rond à trois cols
Code produit 10798451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
100 mL
20 000 mL
3000 mL
4000 mL
Description:
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 14/23
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32
Col central NS 29/32 : col latéral NS 19/26
Col central NS 45/40 : col latéral NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description Conditionnement
10798451 20 000 mL Col central NS 45/40 : col latéral NS 29/32 1 pièce
10121761 100 mL Col central NS 29/32 : col latéral NS 19/26 1 pièce
10264191 1 000 ml Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 14/23 1 pièce
10709031 3000 mL Col central NS 45/40 : col latéral NS 29/32 1 pièce
10718841 4000 mL Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10798451 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03305494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    861.71€ / 1 pièces
    Économisez 448.29€
    34% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Flacons de réaction à fond rond à trois cols avec deux cols latéraux parallèles
  • Flacons de réaction conformes à la norme DIN 12392 en complément de la norme DIN
  • Avec deux cols latéraux parallèles
  • Avec joints rodés coniques
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Description Col central NS 45/40 : col latéral NS 29/32
Capacité (métrique) 20 000 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1
Type de produit Flacons de réaction
Diamètre (métrique) externe 345 mm