Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
Description
- Flacons pour distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
- Avec deux cols latéraux inclinés (20°)
- Avec joints rodés coniques, avec étiquette de marquage
- Matériau :DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Joint conique standard | Col central NS 29/32 |