Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
Code produit 10726951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10726951 3 L -
10119360 1 L -
10290921 2 L 1 pièce
10283901 4 L 1 pièce
10315171 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10726951 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03314176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.32€
    187.21€ / 1 pièces
    Économisez 68.11€
    26% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons pour distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Avec joints rodés coniques, avec étiquette de marquage
  • Matériau :DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Joint conique standard Col central NS 29/32