Learn More
DWK Life Sciences Dispositif de retenue en trois parties, complet, pour clé de robinet d’arrêt filetée, en verre SBW-J.
Code produit 15921511 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,4
NS de 18,8
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
15921511 NS de 14,4 100 pièces
10384951 NS de 12,5 100 pièces
10568031 NS de 18,8 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15921511 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286039206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    100.00€ / 100 pièces
    Économisez 40.00€
    28% de réduction
En stock
Pour fixer le bouchon de robinet sur le robinet d’arrêt à voie unique rodé DURAN™.
Le dispositif de sécurité du robinet en 3 parties maintient et fixe le bouchon fileté du robinet dans le manchon du robinet.
  • 3 parties, complet pour le bouchon de robinet SBW-J
  • Plus de sécurité grâce à l’installation du dispositif de
Spécification
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Taille du bouchon NS de 14,4
Nb par paquet 100/Bte
À utiliser avec (application) Pour la sécurisation du bouchon de robinet fileté rodé, robinet à voie unique DURAN™