Learn More
Mecmesin™ Flexion trois points
Code produit 11983838
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11983838 Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11983838 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 432266
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Deux enclumes de support inférieurs
Pour effectuer divers tests de courbure.
  • Dispositif de flexion trois points
  • Enclume de chargement centrale supérieure adaptée à des échantillons de tailles différentes
  • Le faisceau de support est gradué dans le sens de la longueur en unités métriques / impériales pour un positionnement précis des enclumes
  • Rayon standard de l’enclume : 5 mm
  • Force : 10 kN
  • Largeur de l’enclume : 4 cm
  • Portée inférieure de l’enclume : 2 à 29 cm
  • Poids : 0,82kg
Spécification
Description Flexion trois points
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) Détermine les propriétés de flexion des matériaux rigides et semi-rigides