Learn More
EduLab™ Chariot de laboratoire à trois étagères
Code produit 13418529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
250 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
13418529 250 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13418529 Fournisseur EduLab™ Code fournisseur 612061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    200.09€ / 1 pièces
    Économisez 11.91€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Utilisé pour de multiples applications dans les laboratoires de recherche, médicaux, industriels et éducatifs du monde entier.
  • Léger avec une charge de travail maximale de 250 kg
  • Doté de roulettes à roulements de précision, dont deux avec freins, il se manœuvre facilement d'une seule main.
  • Étagères en polypropylène et montants en aluminium résistants aux conditions de travail les plus difficiles
  • Dimensions : 850 x 480 x 1020 mm de hauteur
  • Roulettes de 100 mm - 2 freins
  • Surface de l'étagère : 680 x 450 mm
  • Dimensions de l'emballage : 800 x 510 x 290 mm (hauteur)
  • Masse : 13,7 kg
  • Charge admissible : 250 kg
  • Fourni avec un maillet en caoutchouc et une notice de montage
Spécification
Type de produit Chariot de laboratoire
Dimensions (L x l x H) 850 x 480 x 1020 mm
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Nbre d’étagères 3
Matériau de l’étagère Polypropylène