Learn More
Fisherbrand™ Protection contre les rayons gamma sur les trois côtés avant
Code produit 12377187 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12377187 Acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12377187
Expédition estimée: 05-03-2027
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Écran de protection transparent
  • Fabriqué en acrylique pour une fabrication et une fabricabilité faciles
Spécification
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Protection contre les rayons gamma
Comprend Trois côtés avant, côtés
Type de produit Boîte protégée contre les radiations
Dimensions Front : L x l : 50 x 46 cm (19,68 x 18,11 po), côtés : 50 x 30 cm (19,68 x 11,81 po)