Learn More
Feuille de thulium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365779 50 x 50 mm 1 pièce
11345828 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010375.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-30-4 | Tm | 168.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-30-4
Formule moléculaire Tm
Poids moléculaire (g/mol) 168.93
Numéro MDL MFCD00011281
Clé InChI FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
CID PubChem 23961
ChEBI CHEBI:33380
Nom IUPAC thulium
SMILES [Tm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium foil
Couleur Argent à gris
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈1.75g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%