Learn More
Morceaux de thulium, dendritique sublimé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341799 1 g 1g
11351799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012435.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-30-4 | Tm | 168.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-30-4
Formule moléculaire Tm
Poids moléculaire (g/mol) 168.93
Numéro MDL MFCD00011281
Clé InChI FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
CID PubChem 23961
ChEBI CHEBI:33380
Nom IUPAC thulium
SMILES [Tm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium pieces
Note relative au nom Sublimed dendritic
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%