Learn More
Morceaux de thulium, dendritique sublimé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thulium pieces |
| Note relative au nom | Sublimed dendritic |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Pièces |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Numéro UN | UN3178 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |