Learn More
Melford Thymidine
Code produit 30018832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018832 25 g 25g
30018831 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018832 Fournisseur Melford Code fournisseur T1805025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Conserver à température ambiante.
Conserver à température ambiante.
Spécification
CAS 50-89-5
Formule moléculaire C10H14N2O5
Quantité 25 g