Learn More
Thymidine 3',5'-Diphosphate sel disodique, TRC
Code produit 30456387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456387 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT4100000.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 386229-77-2
Formule moléculaire C10H14N2Na2O11P2
Quantité 0.5 mg
Synonyme Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O11P2.2Na/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6(23-25(18,19)20)7(22-8)4-21-24(15,16)17;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,11,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(=O)(O)[O-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC disodium ; [(2R,3S,5R)-3-[hydroxy(oxy)phosphoryl]oxy-5-(5-méthyl-2,4-dioxopyrimidine-1-yl)oxolan-2-yl]hydrogène phosphate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 446.15
Poids de la formule 445.9868