Learn More
Sel disodique thymidine-5‘-monophosphate
Code produit 15463459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463459 250 mg 250mg
15453459 100 mg 100mg
15433459 1 g 1g
15443459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15463459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60747.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33430-62-5 | C10H13N2Na2O8P | 366.17 g/mol
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleoside monophosphate used to prepare thymidine diphosphate by thymidylate kinase (TMPK) which is a nucleoside monophosphate kinase. In addition to this, it serves as a constituent of deoxyribonucleic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique thymidine-5′-monophosphate est un monophosphate de nucléoside utilisé pour préparer le thymidine diphosphate par thymidylate kinase (TMPK) qui est une kinase monophosphate de nucléoside. En outre, il sert de composant de l’acide désoxyribonucléique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33430-62-5
Formule moléculaire C10H13N2Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 366.17
Numéro MDL MFCD00023797
Clé InChI AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
Synonyme tmp disodium
CID PubChem 131674985
Nom IUPAC {[3-hydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid dihydrate disodium
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 4086927
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 366.18
Forme physique Poudre