Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99 %
Code produit 11420403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420403 100 g 100g
11400403 5 g 5g
11410403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420403 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11493.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thymidine est utilisée dans les synthèses d‘ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la zidovudine. Il est également jumelé avec la désoxyadénosine dans l‘acide désoxyribonucléique à double brin. Il est utilisé pour synchroniser les cellules en G1 / début de phase S en biologie cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, l‘éthanol chaud, l‘acétone chaude, l‘acétate d‘éthyle chaud, la pyridine, l‘acide acétique glacial et l‘acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans le chloroforme chaud.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-89-5
Formule moléculaire C10H14N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Numéro MDL MFCD00006537
Clé InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
CID PubChem 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine
Point de fusion 186°C to 190°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 89285
Merck Index 14,9397
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform .
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre