Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, +99 %
Code produit 10053050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10053050 5 g Flacon en verre 5g
10033433 25 g Flacon en verre 25g
11986811 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10053050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226740050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-89-5
Formule moléculaire C10H14N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Clé InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
CID PubChem 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine
Absorbance 0.62 to 0.68 (A250/A260),0.70 to 0.76 (A280/A260)
Point de fusion 187.0°C to 189.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 159552
Conditions de rotation spécifiques + 18.50 (20.00°C c=3,H2O)
Rotation spécifique + 18.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, hot ethanol, hot acetone, hot, ethyl acetate and pyridine, sparingly soluble in hot chloroform
Spectrophotométrie 98.0 to 102% (lambda max. 267nm,pH 7) molar absorptivity 9600+/-4%,on dry basis
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline