Learn More
Thymidine-d3, TRC
Code produit 30454949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454949 2.5 mg 2.50mg
30449799 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30454949 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT4120022.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74848-84-3
Formule moléculaire C10 2H3 H11 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 245.25
Synonyme Thymidine D3
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-(trideutériométhyl)pyrimidine-2,4-dione
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine, methyl-D3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
Poids de la formule 245.1091
Pourcentage de pureté >95%