Learn More
Thymidine-d3, TRC
Code produit 30454096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454096 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30454096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT41200210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine','methyl-D3
CAS 74848-84-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H3 H11 N2 O5
Quantité 10 mg
Synonyme Thymidine D3
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-(tridéutérométhyl)pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 245.25
Poids de la formule 245.1091
Pourcentage de pureté >95