Learn More
Thymidine, MedChemExpress
Code produit 16402569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402569 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1150
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidine
CAS 50-89-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14N2O5
Quantité 1 g
Synonyme DThyd NSC 21548
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(C)=C2)=O)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism