Learn More
Thymidine, MP Biomedicals™
Code produit 11492051 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11492051 25 g
11462051 1 g
11472051 5 g
11482051 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11492051 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219475425
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Utilisé pour former des lignées cellulaires hybrides où les cellules sont incubées dans un milieu HAT. Thymidine, MP Biomedicals , un réactif de culture cellulaire, est un nucléoside composé de désoxyribose (un sucre pentose) lié à la base pyrimidique thymine. Il est très stable et semble
Principalement utilisé pour former des lignées cellulaires hybrides en utilisant le milieu HAT (hypoxanthine-aminoptérine-thymidine) afin de produire des anticorps monoclonaux. Également utilisé dans HT et des cocktails HAT pour la fusion, la sélection et le clonage d'hybridomes.
La désoxythymidine peut être phosphorylée avec un, deux ou trois groupes d'acide phosphorique, créant respectivement du dTMP, du dTDP ou du dTTP (désoxythymidine mono-, di- ou triphosphate). La stabilité de la désoxythymidine dans les conditions normales de température et de pression (CNTP) est très élevée. La thymidine est répertoriée comme tératogène chimique.
Identifiants chimiques
CAS 50-89-5
Formule moléculaire C10H14N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Clé InChI IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
CID PubChem 5789
ChEBI CHEBI:17748
Nom IUPAC 1-[4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthyl-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Point de fusion 185 °C à 191 °C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, le méthanol, l’alcool chaud, l’acétone chaude, l’acétate d’éthyle pyridine chaud, l’acide acétique glaciaire et le HCl (20 mg/mL, solution claire et incolore) ; Peu soluble dans du chloroforme chaud.
Rotation optique 17,5 – 19,5° (c=1, eau)
Poids de la formule 242.2
Pourcentage de pureté >99.9%
Forme physique Poudre