Learn More
Thymine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Thymine is one of the four nucleobases, along with adenine, guanine and cytosine found in deoxyribonucleic acids (DNA). Thymine may be used to study chemical processes that affect DNA structure, such a radiation induced radical production leading to base cross-linking reactions and derivitizations. Thymine may be used to study the parameters of hydrogen bonding kinetics and energies with other nucleobases such as adenine. Thymine is used to develop sensitive heavy metal (mercury) detectors based on coordination chemistry and nanoparticle structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La thymine est l’une des quatre nucléobases, avec l’adénine, la guanine et la cytosine que l’on retrouve dans l’acide désoxyribonucléique (ADN). La thymine peut être utilisée pour étudier les processus chimiques qui affectent la structure de l’ADN, comme la production de radicaux induite par un rayonnement qui provoque des réactions de réticulation de base et des dérivatisations. La thymine peut être utilisée pour étudier les paramètres de la cinétique de liaison hydrogène et des énergies avec d’autres nucléobases telles que l’adénine. Elle est utilisée pour développer des détecteurs sensibles aux métaux lourds (mercure) sur la base de la chimie de coordination et des structures des nanoparticules.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thymine |
| Point de fusion | 316°C to 317°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 607626 |
| Merck Index | 14,9398 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 126.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |