Learn More
Thymine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10478880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478880 25 g Flacon en plastique -
10341184 5 g Flacon en verre 5g
10704481 100 g Flacon en plastique 100g
11916521 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10478880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157850250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-71-4
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00006026
Clé InChI RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 1135
ChEBI CHEBI:17821
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymine
Point de fusion 316.0°C to 317.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 24,353
Merck Index 15,9553
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (4g/L 25°C). Other solubilities: soluble in hot water, readily soluble in alkalies, sparingly soluble in ether, practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre